Få mere at vide
rac 4-(3-Aminobutyl)phenol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 4-(3-Aminobutyl)phenol-d6 |
| CAS | 1189890-45-6 |
| Molekylær formel | C10H9D6NO |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(3-Amino-2,2,3,4,4,4-hexadeuteriobutyl)phenol, 4-(3-Aminobutyl)phenol-D6 (butyl-2,2,3,4,4,4-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,2-3,11H2,1H3/i1D3,2D2,8D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(3-amino-2,2,3,4,4,4-hexadeuteriobutyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.27 |
| Formel vægt | 171.153 |