Få mere at vide
rac 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenon, TRC
Artikelnummer. 30385495
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30385495 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30385495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435705100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Molekylær formel C16 H12 Cl2 O
Mængde 100 mg
Synonym 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro- (9CI), (+)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, Sertraline tetralone
InChI formel InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
IUPAC navn 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 291.17
Formel vægt 290.0265