Få mere at vide
rac 4-(2,3-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 4-(2,3-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-3-6-13(16(14)18)11-8-9-15(19)12-5-2-1-4-10(11)12/h1-7,11H,8-9H2 |
| Formel vægt | 290.0265 |