Få mere at vide
rac-3-Octadecanamido-2-ethoxypropan-1-ol Phosphocholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-3-Octadecanamido-2-Ethoxypropan-1-ol Phosphocholine |
| CAS | 112989-02-3 |
| Molekylær formel | C28 H59 N2 O6 P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3,5-Dioxa-9-aza-4-phosphaheptacosan-1-aminium','7-ethoxy-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-','inner salt','4-oxide, 3,5-Dioxa-9-aza-4-phosphaheptacosan-1-aminium','7-ethoxy-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-','inner salt','4-oxide','(±)-, CP 51, rac-3-Octadecanamido-2-ethoxypropan-1-ol Phosphocholine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H59N2O6P/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)29-25-27(34-7-2)26-36-37(32,33)35-24-23-30(3,4)5/h27H,6-26H2,1-5H3,(H-,29,31,32,33) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OCC |
| IUPAC navn | [2-ethoxy-3-(octadecanoylamino)propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 550.75 |
| Formel vægt | 550.4111 |