Få mere at vide
rac 3-O-Methyl DOPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-DL-tyrosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14) |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 211.0845 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |