Få mere at vide
rac-3-hydroxypentansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-3-Hydroxypentanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 118.063 |
| Procent renhed | >95% |