missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-3-Hydroxypentanoic Acid-D3, TRC

Artikelnummer. 30407995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407995 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30407995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94947210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-3-Hydroxypentanoic Acid-D3
CAS 2714410-58-7
Molekylær formel C5 D3 H7 O3
Mængde 10 mg
Synonym 3-Hydroxyvaleric Acid-D3, (±)-3-Hydroxypentanoic Acid-D3, 3-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxyvaleric Acid-D3
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])CC(O)CC(=O)O
IUPAC navn 5,5,5-trideuterio-3-hydroxypentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 121.15
Formel vægt 121.082
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.