Få mere at vide
rac-3-Hydroxypentanoic Acid-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-3-Hydroxypentanoic Acid-D3 |
| CAS | 2714410-58-7 |
| Molekylær formel | C5 D3 H7 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyvaleric Acid-D3, (±)-3-Hydroxypentanoic Acid-D3, 3-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxy-n-valeric Acid-D3, β-Hydroxyvaleric Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CC(O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 5,5,5-trideuterio-3-hydroxypentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.15 |
| Formel vægt | 121.082 |