Få mere at vide
rac-3-Hydroxyoctadecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-3-Hydroxyoctadecanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21) |