Få mere at vide
rac 3-hydroxydecansyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30398355
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398355 25 mg
30393030 100 mg
30390174 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH93399525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62675-82-5
Molekylær formel C11 H22 O3
Molekylvægt (g/mol) 202.29
Synonym (±)-Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl 3-Hydroxydecanoate, Methyl β-Hydroxydecanoate
IUPAC navn Methyl 3-hydroxydecanoat
SMIL CCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-Hydroxydecanoate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3
Formel vægt 202.1569