Få mere at vide
rac 3-Hydroxydecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Hydroxydecanoate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11(13)14-2/h10,12H,3-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 202.1569 |