Få mere at vide
rac 3 - hydroxysmørsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 17998574
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998574 10 g
17938494 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17998574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH83302010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-83-4
Molekylær formel C4H7NaO3
Molekylvægt (g/mol) 126.09
Synonym 3-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 3-Hydroxybutyric Acid Monosodium Salt, DL-β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 3-Hydroxybutyrate, Sodium Dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-Hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt;
SMIL [Na+].CC(O)CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac 3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt (BHB)
Mængde 10 g