Få mere at vide
rac 3-Hydroxybutyric Acid-d4 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 3-Hydroxybutyric Acid-d4 Sodium Salt (BHB-d4) |
| CAS | 1219804-68-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 2H4 H3 O3 . Na |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1) (ACI), 3-Hydroxybutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, Sodium (±)-3-Hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4, rac 3-Hydroxybutyric Acid-d4 Sodium Salt, 3-Hydroxybutanoic Acid-3,4,4,4-D4 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1D3,3D; |
| SMIL | [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3,4,4,4-tetradeuterio-3-hydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.11 |
| Vis mere |