Få mere at vide
rac 3-Hydroxybutyric Acid-13C4 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 3-Hydroxybutyric Acid-13C4 Sodium Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1; |
| Formel vægt | 130.04 |