Få mere at vide
rac-3-Hydroxy-N-methyl-isomorphinan, TRC
Artikelnummer. 30464525
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464525 1 mg
30466429 10 mg
30479616 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5376001MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59684-82-1
Molekylær formel C18H23NO
Molekylvægt (g/mol) 257.37
Synonym (4bR,8aS,9R)-11-methyl-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b-(epiminoethano)phenanthren-3-ol, (14alpha)-(±)-17-Methyl-morphinan-3-ol
SMIL CN1CC[C@]23CCCC[C@@H]2[C@H]1Cc4ccc(O)cc34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-3-Hydroxy-N-methyl-isomorphinan
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17-/m1/s1
Formel vægt 257.178