Få mere at vide
rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NOS/c10-8(6-11)5-9-3-1-7(8)2-4-9/h7,10-11H,1-6H2 |
| Formel vægt | 173.0874 |