Få mere at vide
rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidin, TRC
Artikelnummer. 30402422
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402422 250 mg
30407130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH945735250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107220-26-8
Molekylær formel C8 H15 N O S
Molekylvægt (g/mol) 173.28
Synonym 3-(Mercaptomethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, Cevimeline Impurity
IUPAC navn 3-(sulfanylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
SMIL OC1(CS)CN2CCC1CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15NOS/c10-8(6-11)5-9-3-1-7(8)2-4-9/h7,10-11H,1-6H2
Formel vægt 173.0874