Få mere at vide
rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol fosfocholinmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30402061
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30402061 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30402061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2935005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol Phosphocholine
CAS 163751-35-7
Molekylær formel C25 H51 N2 O6 P . H2 O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H51N2O6P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4;/h24H,6-13,15-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30);1H2
SMIL O.CCCCCCCCC[C]CCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC
IUPAC navn [3-(hexadecanoylamino)-2-methoxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylfosfat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 524.671
Formel vægt 524.359