Få mere at vide
rac-3-Aminoisobutyric Acid-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-3-Aminoisobutyric Acid-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1346602-62-7 |
| Molekylær formel | C4H7D3ClNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-(methyl-d3)propanoic Acid Hydrochloride, 3-Amino-2-(methyl-d3)propanoic Acid-d3 Hydrochloride, 2-(Methyl-d3)-β-alanine-d3 Hydrochloride, (±)-3-Aminoisobutyric-d3 Acid Hydrochloride, DL-β-Aminoisobutyric-d3 Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/i1D3; |
| SMIL | NCC(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O.Cl |
| IUPAC navn | 2-(aminomethyl)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.6 |