missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 3-Acetamidononan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 3-Acetamido-nonan-2-one |
| CAS | 51714-09-1 |
| Molekylær formel | C11 H21 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO2/c1-4-5-6-7-8-11(9(2)13)12-10(3)14/h11H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14) |
| SMIL | CCCCCCC(NC(=O)C)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-(2-oxononan-3-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.29 |
| Formel vægt | 199.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?