missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol, TRC

Artikelnummer. 30133703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133703 25 mg
30133239 100 mg
30003307 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45451025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28822-73-3
Molekylær formel C8 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 170.16
Synonym DL-3,4-Dihydroxyphenylglycol, (+/-)-4-(1,2-Dihydroxyethyl)pyrocatechol, 4-(1,2-Dihydroxyethyl)-1,2-benzenediol
IUPAC navn 4-(1,2-dihydroxyethyl)benzene-1,2-diol
SMIL OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
Formel vægt 170.0579
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.