missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2 |
| Formel vægt | 170.0579 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?