Få mere at vide
rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 3,4-Dihydroxyphenylethylene Glycol-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2/i1D,2D,3D,4D2 |