Få mere at vide
rac 3,4-Dihydroxymandelic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-3,4-Dihydroxymandelic Acid (DOMA) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O5/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,9-11H,(H,12,13) |
| Formel vægt | 184.0372 |
| Procent renhed | >95% |