Få mere at vide
rac- (2E)-3-[(Ethoxycarbonyl)methylene]-1-trityl-4-piperidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac- (2E)-3-[(Ethoxycarbonyl)methylene]-1-trityl-4-piperidinol |
| CAS | 239466-40-1 |
| Molekylær formel | C28H29NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2E)-[4-Hydroxy-1-(triphenylmethyl)-3-piperidinylidene]acetic Acid Ethyl Ester, (2E)-3-[(Ethoxycarbonyl)methylene]-1-(triphenylmethyl)piperidin-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29NO3/c1-2-32-27(31)20-22-21-29(19-18-26(22)30)28(23-12-6-3-7-13-23,24-14-8-4-9-15-24)25-16-10-5-11-17-25/h3-17,20,26,30H,2,18-19,21H2,1H3/b22-20+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1O)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | ethyl (2E)-2-(4-hydroxy-1-tritylpiperidin-3-ylidene)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.53 |
| Formel vægt | 427.2147 |