missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 2-Palmitoyl-3-chloropropanediol, TRC

Artikelnummer. 30414928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414928 50 mg
30423210 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP15651050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 2-Palmitoyl-3-chloropropanediol
CAS 20618-92-2
Molekylær formel C19H37ClO3
Mængde 50 mg
Synonym Hexadecanoic Acid 2-Chloro-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, Palmitic Acid 2-Chloro-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol 2-Palmitate
InChI formel InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,21H,2-17H2,1H3
SMIL O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC(CCl)CO
IUPAC navn (1-chloro-3-hydroxypropan-2-yl) hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 348.95
Formel vægt 348.2431
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.