missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-2-Methyl-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-2-Methyl-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one |
| CAS | 15151-14-1 |
| Molekylær formel | C19H14O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4-phenyl-4H,5H-pyrano[3,2-c][1]benzopyran-5-one, 2-Methyl-4-phenyl-5-oxo-gamma-pyrano[3,2-c][1]benzopyran |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O3/c1-12-11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21-12)14-9-5-6-10-16(14)22-19(17)20/h2-11,15H,1H3 |
| SMIL | CC1=CC(C2=C(O1)c3ccccc3OC2=O)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]chromen-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.31 |
| Formel vægt | 290.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?