Få mere at vide
rac-2-Methyl-2,3-epoxy-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-2-Methyl-2,3-epoxy-4-phenyl-4H-pyrano[3,2-c]benzopyran-5-one |
| CAS | 1217816-92-6 |
| Molekylær formel | C19H14O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O4/c1-19-17(23-19)14(11-7-3-2-4-8-11)15-16(22-19)12-9-5-6-10-13(12)21-18(15)20/h2-10,14,17H,1H3 |
| SMIL | CC12OC1C(C3=C(O2)c4ccccc4OC3=O)c5ccccc5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vægt | 306.0892 |