Få mere at vide
rac 2-Isopropyl Pentanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 18051750
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051750 100 mg
18030550 250 mg
17999849 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI872870100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62391-99-5
Molekylvægt (g/mol) 144.21
SMIL CCCC(C(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac 2-Isopropyl Pentanoic Acid (Sodium Valproate Impurity C)
Molekylær formel C8H16O2
Mængde 100 mg
Synonym Valproic Acid EP Impurity C (Valproic Acid USP Related Compound B)
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)