Få mere at vide
rac 2-Isopropyl Pentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 2-Isopropyl Pentanoic Acid (Sodium Valproate Impurity C) |
| Molekylær formel | C8H16O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Valproic Acid EP Impurity C (Valproic Acid USP Related Compound B) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |