Få mere at vide
rac 2-Imino-5-[4-(1-methylcyclohexylmethoxyl)benzyl]thiazolidine-4one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 2-Imino-5-[4-(1-methylcyclohexylmethoxyl)benzyl]thiazolidine-4one |
| CAS | 85010-66-8 |
| Molekylær formel | C18H24N2O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-amino-5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-4(5H)-thiazolone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O2S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(21)20-17(19)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H2,19,20,21) |
| SMIL | CC1(COc2ccc(CC3SC(=N)NC3=O)cc2)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-imino-5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.46 |
| Formel vægt | 332.1558 |