Få mere at vide
rac 2-Chloro Nicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 2-Chloro Nicotine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-7-3-5-9(13)8-4-2-6-12-10(8)11/h2,4,6,9H,3,5,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 196.0767 |