Få mere at vide
rac 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one |
| CAS | 49805-30-3 |
| Molekylær formel | C6 H7 N O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, (±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, (±)-Vince lactam, 3-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one, Rac-Vince lactam, Vince lactam, Vince Lactam (GR39239X) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMIL | O=C1N[C@@H]2C[C@H]1C=C2 |
| IUPAC navn | (1S,4R)-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.0528 |