Få mere at vide
rac 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, TRC
Artikelnummer. 30348208
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30348208 5 g
1 options
Artikelnummer. 30348208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7952005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
CAS 49805-30-3
Molekylær formel C6 H7 N O
Mængde 5 g
Synonym 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, (±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, (±)-Vince lactam, 3-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one, Rac-Vince lactam, Vince lactam, Vince Lactam (GR39239X)
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m1/s1
SMIL O=C1N[C@@H]2C[C@H]1C=C2
IUPAC navn (1S,4R)-3-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528