Få mere at vide
rac 2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 146.015 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |