Få mere at vide
rac 2-(4-Formylphenyl)propionic Acid (Ibuprofen Impurity K), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 178.063 |
| Procent renhed | >95% |