Få mere at vide
rac (2,3-Dimethoxyphenyl)-4-piperidinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac (2,3-Dimethoxyphenyl)-4-piperidinemethanol |
| CAS | 140235-25-2 |
| Molekylær formel | C14 H21 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10/h3-5,10,13,15-16H,6-9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cccc(C(O)C2CCNCC2)c1OC |
| IUPAC navn | (2,3-dimethoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.32 |
| Formel vægt | 251.1521 |