Få mere at vide
rac-2,3-Dimercaptosuccininsyre, TRC
Artikelnummer. 30384300
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384300 5 mg
30371277 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5556205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Molekylær formel C4H6O4S2
Mængde 5 mg
Synonym DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
SMIL S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dimercaptosuccinsyre
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 181.97