Få mere at vide
rac-2-(2-Chlorophenyl)-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-2-(2-Chlorophenyl)-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetonitrile |
| CAS | 444728-11-4 |
| Molekylær formel | C15H13ClN2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | alpha-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetonitrile, (±)-(2-Chlorophenyl)-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetonitrile, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2S/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(9-17)18-7-5-15-11(10-18)6-8-19-15/h1-4,6,8,14H,5,7,10H2 |
| SMIL | Clc1ccccc1C(C#N)N2CCc3sccc3C2 |
| IUPAC navn | 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.8 |