Få mere at vide
rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol, TRC
Artikelnummer. 18063240
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063240 10 mg
18023750 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23263010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1331639-92-9
Molekylær formel C22 H36 O4
Molekylvægt (g/mol) 364.5188
Synonym (±)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, Methyl 7-[2-[4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxo-1-cyclopentenyl]heptanoate, (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, rac-Misoprostol B1
IUPAC navn Methyl 7-[2-(4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)-5-oxocyclopenten-1-yl]heptanoat
SMIL CCCCC(C)(O)CC=CC1=C(CCCCCCC(=O)OC)C(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,25H,4-9,12-17H2,1-3H3
Formel vægt 364.2614