Få mere at vide
rac-1-Stearoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1-Stearoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,23H,2-19H2,1H3/t20-/m1/s1/i18D2,19D2,20D |
| Formel vægt | 381.3058 |