missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC

Artikelnummer. 30416150
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416150 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP336920500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 22990-19-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H15 N
Mængde 500 mg
Synonym (±)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (±)-IQL, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, NSC 338399
InChI formel InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2
SMIL C1Cc2ccccc2C(N1)c3ccccc3
IUPAC navn 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Molekylvægt (g/mol) 209.29
Formel vægt 209.1204
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.