Få mere at vide
rac 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 22990-19-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H15 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (±)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (±)-IQL, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, NSC 338399 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2 |
| SMIL | C1Cc2ccccc2C(N1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.29 |
| Vis mere |