Få mere at vide
rac 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1346599-60-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H32D5ClO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Hexadecanoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Palmitic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1/i16D2,17D2,18D |
| SMIL | O[C@@](C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| IUPAC navn | (S)-3-chloro-2-hydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 palmitate |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.98 |
| Vis mere |