Få mere at vide
rac 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-chloropropanediol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H69ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-35(40)37(42,33-38)36(41)34(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,36,41-42H,3-16,19-33H2,1-2H3/b18-17- |
| Formel vægt | 612.4884 |