missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1246833-87-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C37H67ClO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Palmitic-linoleic MCPD |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b13-11-,18-17- |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC |
| IUPAC navn | (1-chloro-3-hexadecanoyloxypropan-2-yl) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 611.38 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?