Få mere at vide
rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1-Palmitoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b13-11+,18-17+ |
| Formel vægt | 615.5042 |