Få mere at vide
rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Formel vægt | 613.4885 |