Få mere at vide
rac 1-Palmitoyl-2-chloropropandiol, TRC
Artikelnummer. 30138605
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138605 10 mg
30135971 5 mg
30004573 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP15649010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63326-63-6
Molekylær formel C19H37ClO3
Molekylvægt (g/mol) 348.95
Synonym Hexadecanoic Acid 2-Chloro-3-hydroxypropyl Ester;
IUPAC navn [(2S)-2-chloro-3-hydroxypropyl] hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac 1-Palmitoyl-2-chloropropanediol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(20)16-21/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m0/s1
Formel vægt 348.2431