Få mere at vide
rac 1-Oleoyl-3-linoleoylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol |
| CAS | 104346-53-4 |
| Molekylær formel | C39 H70 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-20,37,40H,3-10,12,14-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,20-18- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| IUPAC navn | [2-hydroxy-3-[(9Z,12Z)-oktadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (Z)-oktadek-9-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 618.97 |
| Formel vægt | 618.5223 |