Få mere at vide
rac 1-Oleoyl-3-linoleoylglycerol, TRC
Artikelnummer. 30419154
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30419154 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30419154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO53140010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
CAS 104346-53-4
Molekylær formel C39 H70 O5
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C39H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-20,37,40H,3-10,12,14-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,20-18-
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC navn [2-hydroxy-3-[(9Z,12Z)-oktadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (Z)-oktadek-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 618.97
Formel vægt 618.5223